7-Methoxy-2,3-dihydro-1-benzopyran-4-one 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR909870-1G OR909870-250MG
APOSOR909870-1GEA 290 EUR
APOSOR909870-1G APOSOR909870-250MG
7-Methoxy-2,3-dihydro-1-benzopyran-4-one 95%
7-Methoxy-2,3-dihydro-1-benzopyran-4-one
Formule: C₁₀H₁₀O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00598405
CAS nummer: 42327-52-6