5-Bromo-1,4-dimethylimidazole 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR910019-1G OR910019-250MG
APOSOR910019-1GEA 642 EUR
APOSOR910019-1G APOSOR910019-250MG
5-Bromo-1,4-dimethylimidazole 98%
5-Bromo-1,4-dimethylimidazole
Formule: C₅H₇BrN₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD23378484
CAS nummer: 861325-16-8