1-(2-Chlorophenyl)pyrazole 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR910039-1G OR910039-5G
APOSOR910039-1GEA 205 EUR
APOSOR910039-1G APOSOR910039-5G
1-(2-Chlorophenyl)pyrazole 98%
1-(2-Chlorophenyl)pyrazole
Formule: C₉H₇ClN₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD12192626
CAS nummer: 917508-36-2