1-(Thiophen-2-ylmethyl)pyrrolidine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR910124-10G OR910124-1G OR910124-5G
APOSOR910124-10GEA 760 EUR
APOSOR910124-10G APOSOR910124-1G APOSOR910124-5G
1-(Thiophen-2-ylmethyl)pyrrolidine 95%
1-(Thiophen-2-ylmethyl)pyrrolidine
Formule: C₉H₁₃NS
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD23699502
CAS nummer: 16087-92-6