1-tert-Butyl-1H-pyrazole 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 1-(tert-Butyl)-1H-pyrazole
OR910151-25G OR910151-5G
APOSOR910151-25GEA 460 EUR
APOSOR910151-25G APOSOR910151-5G
1-tert-Butyl-1H-pyrazole 98%
1-tert-Butyl-1H-pyrazole
Formule: C₇H₁₂N₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD12192641
CAS nummer: 15754-60-6