Methyl 1-methylbenzimidazole-6-carboxylate 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR910155-1G OR910155-5G
APOSOR910155-1GEA 113 EUR
APOSOR910155-1G APOSOR910155-5G
Methyl 1-methylbenzimidazole-6-carboxylate 97%
Methyl 1-methylbenzimidazole-6-carboxylate
Formule: C₁₀H₁₀N₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11973677
CAS nummer: 53484-20-1