1-(4-Methoxyphenyl)-3-methyl-1H-pyrazole 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR910204-1G OR910204-5G
APOSOR910204-1GEA 330 EUR
APOSOR910204-1G APOSOR910204-5G
1-(4-Methoxyphenyl)-3-methyl-1H-pyrazole 98%
1-(4-Methoxyphenyl)-3-methyl-1H-pyrazole
Formule: C₁₁H₁₂N₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD15524608
CAS nummer: 68338-28-3