3-(4-Chlorophenyl)-5-methyl-1,2,4-oxadiazole 96%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR910206-1G OR910206-25G OR910206-5G
APOSOR910206-1GEA 125 EUR
APOSOR910206-1G APOSOR910206-25G APOSOR910206-5G
3-(4-Chlorophenyl)-5-methyl-1,2,4-oxadiazole 96%
3-(4-Chlorophenyl)-5-methyl-1,2,4-oxadiazole
Formule: C₉H₇ClN₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00086978
CAS nummer: 21614-47-1