1-Cyclopropyl-2,5-dimethylpyrrole 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR910266-10G OR910266-1G OR910266-5G
APOSOR910266-10GEA 505 EUR
APOSOR910266-10G APOSOR910266-1G APOSOR910266-5G
1-Cyclopropyl-2,5-dimethylpyrrole 95%
1-Cyclopropyl-2,5-dimethylpyrrole
Formule: C₉H₁₃N
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD12187123
CAS nummer: 54609-12-0