7-Bromo-1-methylbenzodiazole 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR910284-10G OR910284-1G OR910284-5G
APOSOR910284-10GEA 478 EUR
APOSOR910284-10G APOSOR910284-1G APOSOR910284-5G
7-Bromo-1-methylbenzodiazole 98%
7-Bromo-1-methylbenzodiazole
Formule: C₈H₇BrN₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD23135915
CAS nummer: 1233542-00-1