4-(1H-Pyrazol-4-yl)benzonitrile 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR910287-1G OR910287-250MG
APOSOR910287-1GEA 811 EUR
APOSOR910287-1G APOSOR910287-250MG
4-(1H-Pyrazol-4-yl)benzonitrile 95%
4-(1H-Pyrazol-4-yl)benzonitrile
Formule: C₁₀H₇N₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11933267
CAS nummer: 1101167-56-9