2-Bromo-1-methylimidazole-5-carbaldehyde 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR910320-1G OR910320-5G
APOSOR910320-1GEA 271 EUR
APOSOR910320-1G APOSOR910320-5G
2-Bromo-1-methylimidazole-5-carbaldehyde 97%
2-Bromo-1-methylimidazole-5-carbaldehyde
Formule: C₅H₅BrN₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD10696276
CAS nummer: 79326-89-9