2-(Thiophen-3-yl)acetamide 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR910332-1G OR910332-250MG
APOSOR910332-1GEA 402 EUR
APOSOR910332-1G APOSOR910332-250MG
2-(Thiophen-3-yl)acetamide 98%
2-(Thiophen-3-yl)acetamide
Formule: C₆H₇NOS
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00661538
CAS nummer: 13781-66-3