1-benzylpyrrole-2-carbaldehyde 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR910391-1G OR910391-250MG
APOSOR910391-1GEA 869 EUR
APOSOR910391-1G APOSOR910391-250MG
1-benzylpyrrole-2-carbaldehyde 95%
1-benzylpyrrole-2-carbaldehyde
Formule: C₁₂H₁₁NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09674969
CAS nummer: 18159-24-5