Methyl 1-methylpyrrole-3-carboxylate 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: Methyl 1-methyl-1H-pyrrole-3-carboxylate
OR910400-1G OR910400-250MG
APOSOR910400-1GEA 92.1 EUR
APOSOR910400-1G APOSOR910400-250MG
Methyl 1-methylpyrrole-3-carboxylate 97%
Methyl 1-methylpyrrole-3-carboxylate
Formule: C₇H₉NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD19981621
CAS nummer: 40611-74-3