4-[(Diethylamino)methyl]benzonitrile 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR910410-1G OR910410-5G
APOSOR910410-1GEA 42.4 EUR
APOSOR910410-1G APOSOR910410-5G
4-[(Diethylamino)methyl]benzonitrile 98%
4-[(Diethylamino)methyl]benzonitrile
Formule: C₁₂H₁₆N₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09948026
CAS nummer: 69293-74-9