5-Methoxy-1-methylindazole 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR910414-1G OR910414-250MG
APOSOR910414-1GEA 811 EUR
APOSOR910414-1G APOSOR910414-250MG
5-Methoxy-1-methylindazole 98%
5-Methoxy-1-methylindazole
Formule: C₉H₁₀N₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD22380221
CAS nummer: 756839-44-8