tert-Butyl 4-methylpyrazole-1-carboxylate 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: tert-Butyl 4-methyl-1H-pyrazole-1-carboxylate
OR910425-1G OR910425-5G
APOSOR910425-1GEA 145 EUR
APOSOR910425-1G APOSOR910425-5G
tert-Butyl 4-methylpyrazole-1-carboxylate 97%
tert-Butyl 4-methylpyrazole-1-carboxylate
Formule: C₉H₁₄N₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD24466467
CAS nummer: 121669-69-0