Ethyl 1-methylpyrazole-3-carboxylate 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR910459-10G OR910459-1G OR910459-5G
APOSOR910459-10GEA 436 EUR
APOSOR910459-10G APOSOR910459-1G APOSOR910459-5G
Ethyl 1-methylpyrazole-3-carboxylate 95%
Ethyl 1-methylpyrazole-3-carboxylate
Formule: C₇H₁₀N₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04967314
CAS nummer: 88529-79-7