3-formyl-1H-indole-6-carboxylic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR910510-1G OR910510-250MG
APOSOR910510-1GEA 519 EUR
APOSOR910510-1G APOSOR910510-250MG
3-formyl-1H-indole-6-carboxylic acid 97%
3-formyl-1H-indole-6-carboxylic acid
Formule: C₁₀H₇NO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06656877
CAS nummer: 887576-06-9