4-Bromoindoline 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR910522-1G OR910522-5G
APOSOR910522-1GEA 80.4 EUR
APOSOR910522-1G APOSOR910522-5G
4-Bromoindoline 97%
4-Bromoindoline
Formule: C₈H₈BrN
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07371633
CAS nummer: 86626-38-2