4-Methoxycarbonyl-2,3-dihydro-1H-indole 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR910523-1G OR910523-250MG
APOSOR910523-1GEA 83.3 EUR
APOSOR910523-1G APOSOR910523-250MG
4-Methoxycarbonyl-2,3-dihydro-1H-indole 97%
4-Methoxycarbonyl-2,3-dihydro-1H-indole
Formule: C₁₀H₁₁NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07371619
CAS nummer: 155135-61-8
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable