7-Bromo-2,3-dihydro-1H-indole 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR910527-1G OR910527-250MG
APOSOR910527-1GEA 205 EUR
APOSOR910527-1G APOSOR910527-250MG
7-Bromo-2,3-dihydro-1H-indole 95%
7-Bromo-2,3-dihydro-1H-indole
Formule: C₈H₈BrN
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09731059
CAS nummer: 62813-85-8