1,2-Dimethyl-1,3-benzodiazole-5-carbonitrile 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR910553-1G OR910553-25G OR910553-5G
APOSOR910553-1GEA 146 EUR
APOSOR910553-1G APOSOR910553-25G APOSOR910553-5G
1,2-Dimethyl-1,3-benzodiazole-5-carbonitrile 98%
1,2-Dimethyl-1,3-benzodiazole-5-carbonitrile
Formule: C₁₀H₉N₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09027483
CAS nummer: 80073-14-9