1-Propyl-1,3-benzodiazole-5-carbonitrile 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR910557-1G OR910557-25G OR910557-5G
APOSOR910557-1GEA 146 EUR
APOSOR910557-1G APOSOR910557-25G APOSOR910557-5G
1-Propyl-1,3-benzodiazole-5-carbonitrile 98%
1-Propyl-1,3-benzodiazole-5-carbonitrile
Formule: C₁₁H₁₁N₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD21123473
CAS nummer: 1403483-81-7