1-Propyl-1,2,3-benzotriazole-5-carbonitrile 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR910559-1G OR910559-25G OR910559-5G
APOSOR910559-1GEA 146 EUR
APOSOR910559-1G APOSOR910559-25G APOSOR910559-5G
1-Propyl-1,2,3-benzotriazole-5-carbonitrile 98%
1-Propyl-1,2,3-benzotriazole-5-carbonitrile
Formule: C₁₀H₁₀N₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD22421517
CAS nummer: 1400644-57-6