Methyl 1-methyl-1,2,3-benzotriazole-5-carboxylate 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR910570-1G OR910570-25G OR910570-5G
APOSOR910570-1GEA 114 EUR
APOSOR910570-1G APOSOR910570-25G APOSOR910570-5G
Methyl 1-methyl-1,2,3-benzotriazole-5-carboxylate 97%
Methyl 1-methyl-1,2,3-benzotriazole-5-carboxylate
Formule: C₉H₉N₃O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD22421518
CAS nummer: 113053-51-3