2-Amino-2,3-dihydroinden-1-one hydrochloride 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR910599-1G OR910599-250MG
APOSOR910599-1GEA 760 EUR
APOSOR910599-1G APOSOR910599-250MG
2-Amino-2,3-dihydroinden-1-one hydrochloride 98%
2-Amino-2,3-dihydroinden-1-one hydrochloride
Formule: C₉H₉NO·ClH
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD13176559
CAS nummer: 6941-16-8