4-(3,5-Dimethylphenyl)aniline 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR910648-1G OR910648-250MG
APOSOR910648-1GEA 636 EUR
APOSOR910648-1G APOSOR910648-250MG
4-(3,5-Dimethylphenyl)aniline 98%
4-(3,5-Dimethylphenyl)aniline
Formule: C₁₄H₁₅N
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03792760
CAS nummer: 444143-44-6