2-(2-Methylphenyl)benzonitrile 96%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR910704-1G OR910704-5G
APOSOR910704-1GEA 220 EUR
APOSOR910704-1G APOSOR910704-5G
2-(2-Methylphenyl)benzonitrile 96%
2-(2-Methylphenyl)benzonitrile
Formule: C₁₄H₁₁N
MW: 193.244 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD05980950
CAS nummer: 157366-46-6