3-(2-Cyanophenyl)-N,N-dimethylbenzamide
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR910837-1G OR910837-5G
APOSOR910837-1GEA 228 EUR
APOSOR910837-1G APOSOR910837-5G
3-(2-Cyanophenyl)-N,N-dimethylbenzamide
3-(2-Cyanophenyl)-N,N-dimethylbenzamide
Formule: C₁₆H₁₄N₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD21609619
CAS nummer: 1365271-34-6