4-(2-Methylphenyl)benzonitrile 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen:
2'-Methyl-[1,1'-biphenyl]-4-carbonitrile
OR910849-1G
OR910849-5G
APOSOR910849-1GEA
220
EUR
APOSOR910849-1G
APOSOR910849-5G
4-(2-Methylphenyl)benzonitrile 98%
4-(2-Methylphenyl)benzonitrile
Formule:
C₁₄H₁₁N MW: 193.244 g/mol Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD05981801 CAS nummer: 189828-30-6 |