5-(2-Methylphenyl)pyridin-2-amine 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR910865-1G OR910865-5G
APOSOR910865-1GEA 220 EUR
APOSOR910865-1G APOSOR910865-5G
5-(2-Methylphenyl)pyridin-2-amine 98%
5-(2-Methylphenyl)pyridin-2-amine
Formule: C₁₂H₁₂N₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06802147
CAS nummer: 503536-76-3