3-Methoxy-5-(4-methylphenyl)pyridine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR910874-1G OR910874-5G
APOSOR910874-1GEA 220 EUR
APOSOR910874-1G APOSOR910874-5G
3-Methoxy-5-(4-methylphenyl)pyridine 97%
3-Methoxy-5-(4-methylphenyl)pyridine
Formule: C₁₃H₁₃NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD22192492
CAS nummer: 1373233-04-5