3-(methylamino)benzonitrile 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 3-(Methylamino)benzonitrile
OR910959-1G OR910959-250MG
APOSOR910959-1GEA 90.6 EUR
APOSOR910959-1G APOSOR910959-250MG
3-(methylamino)benzonitrile 95%
3-(methylamino)benzonitrile
Formule: C₈H₈N₂
MW: 132.163 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11153024
CAS nummer: 64910-52-7