1-(2-Chlorophenyl)ethanamine hydrochloride 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR910988-1G OR910988-5G
APOSOR910988-1GEA 220 EUR
APOSOR910988-1G APOSOR910988-5G
1-(2-Chlorophenyl)ethanamine hydrochloride 98%
1-(2-Chlorophenyl)ethanamine hydrochloride
Formule: C₈H₁₀ClN·ClH
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11841333
CAS nummer: 856629-37-3