2-N-Ethylamino-5-nitropyridine 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR911051-1G OR911051-25G OR911051-5G
APOSOR911051-1GEA 146 EUR
APOSOR911051-1G APOSOR911051-25G APOSOR911051-5G
2-N-Ethylamino-5-nitropyridine 98%
2-N-Ethylamino-5-nitropyridine
Formule: C₇H₉N₃O₂
MW: 167.165 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00023438
CAS nummer: 67730-09-0