N-Butyl-3-nitropyridin-2-amine 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR911077-1G OR911077-5G
APOSOR911077-1GEA 169 EUR
APOSOR911077-1G APOSOR911077-5G
N-Butyl-3-nitropyridin-2-amine 98%
N-Butyl-3-nitropyridin-2-amine
Formule: C₉H₁₃N₃O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11118020
CAS nummer: 26820-68-8