2-Methanesulphonylpyridine-4-carbonitrile 96%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR911079-1G OR911079-250MG
APOSOR911079-1GEA 438 EUR
APOSOR911079-1G APOSOR911079-250MG
2-Methanesulphonylpyridine-4-carbonitrile 96%
2-Methanesulphonylpyridine-4-carbonitrile
Formule: C₇H₆N₂O₂S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD14705772
CAS nummer: 66154-69-6