1-Butyl-4-nitropyrazole 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR911094-1G OR911094-25G OR911094-5G
APOSOR911094-1GEA 146 EUR
APOSOR911094-1G APOSOR911094-25G APOSOR911094-5G
1-Butyl-4-nitropyrazole 98%
1-Butyl-4-nitropyrazole
Formule: C₇H₁₁N₃O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD16810712
CAS nummer: 1240574-64-4