1-Cyclopentyl-4-nitro-1H-pyrazole 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR911107-10G OR911107-1G OR911107-25G
APOSOR911107-10GEA 380 EUR
APOSOR911107-10G APOSOR911107-1G APOSOR911107-25G
1-Cyclopentyl-4-nitro-1H-pyrazole 98%
1-Cyclopentyl-4-nitro-1H-pyrazole
Formule: C₈H₁₁N₃O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD16345430
CAS nummer: 1245772-56-8