(3-Propoxyphenyl)acetic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR911179-1G OR911179-250MG
APOSOR911179-1GEA 330 EUR
APOSOR911179-1G APOSOR911179-250MG
(3-Propoxyphenyl)acetic acid 98%
(3-Propoxyphenyl)acetic acid
Formule: C₁₁H₁₄O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07754771
CAS nummer: 900704-18-9