N-Cyclopropylthiophene-3-carboxamide 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR911185-1G OR911185-5G
APOSOR911185-1GEA 271 EUR
APOSOR911185-1G APOSOR911185-5G
N-Cyclopropylthiophene-3-carboxamide 98%
N-Cyclopropylthiophene-3-carboxamide
Formule: C₈H₉NOS
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD10674150
CAS nummer: 1090897-27-0