4-[(Thiophen-3-yl)carbonyl]morpholine 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR911189-1G OR911189-5G
APOSOR911189-1GEA 191 EUR
APOSOR911189-1G APOSOR911189-5G
4-[(Thiophen-3-yl)carbonyl]morpholine 98%
4-[(Thiophen-3-yl)carbonyl]morpholine
Formule: C₉H₁₁NO₂S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11742082
CAS nummer: 1090955-28-4