2-Amino-4-bromo-5-chlorophenol ≥97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR911205-1G OR911205-250MG
APOSOR911205-1GEA 143 EUR
APOSOR911205-1G APOSOR911205-250MG
2-Amino-4-bromo-5-chlorophenol ≥97%
2-Amino-4-bromo-5-chlorophenol
Formule: C₆H₅BrClNO
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD25978069
CAS nummer: 1037298-14-8