2-Ethoxy-3-nitrotoluene 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR911220-1G OR911220-5G
APOSOR911220-1GEA 169 EUR
APOSOR911220-1G APOSOR911220-5G
2-Ethoxy-3-nitrotoluene 98%
2-Ethoxy-3-nitrotoluene
Formule: C₉H₁₁NO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD12547885
CAS nummer: 1208074-91-2