2-Ethoxy-3-methylaniline 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR911228-1G OR911228-5G
APOSOR911228-1GEA 292 EUR
APOSOR911228-1G APOSOR911228-5G
2-Ethoxy-3-methylaniline 98%
2-Ethoxy-3-methylaniline
Formule: C₉H₁₃NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD20491422
CAS nummer: 1352318-44-5