[(2-Methoxyphenyl)amino]acetic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR911243-1G OR911243-5G
APOSOR911243-1GEA 256 EUR
APOSOR911243-1G APOSOR911243-5G
[(2-Methoxyphenyl)amino]acetic acid 98%
[(2-Methoxyphenyl)amino]acetic acid
Formule: C₉H₁₁NO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00504580
CAS nummer: 94800-23-4