tert-Butyl 4-methylbenzoate 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR911439-100G OR911439-25G
APOSOR911439-100GEA 342 EUR
APOSOR911439-100G APOSOR911439-25G
tert-Butyl 4-methylbenzoate 95%
tert-Butyl 4-methylbenzoate
Formule: C₁₂H₁₆O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06795961
CAS nummer: 13756-42-8