3-Hydroxy-4-methoxycinnamic acid 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR911490-10G OR911490-25G
APOSOR911490-10GEA 149 EUR
APOSOR911490-10G APOSOR911490-25G
3-Hydroxy-4-methoxycinnamic acid 95%
3-Hydroxy-4-methoxycinnamic acid
Formule: C₁₀H₁₀O₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00004391
CAS nummer: 25522-33-2